Learn More
N-acétyl-D-mannosamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10527970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10527970 5 g Flacon en verre 5g
10351470 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10527970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427530050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc), CAS # 7772-94-3, is a monosaccharide sialic acid precursor.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is a precursor used to synthesize N-acetylneuraminic acid, the most common physiologic sialic acid present in humans and other mammals
  • Sialic acids are terminal sugars on glycoconjugates that can modify biochemistry of glycoproteins and lipids, mediate cellular adhesion, and act as immune regulators
  • Defects in sialic acid biosynthesis are associated with a number of pathologies
  • Sialic acids are often found at increased expression levels on tumor cell surfaces
Applications
  • As a sialic acid precursor, N-Acetyl-D-mannosamine can be used in many glycoengineering applications, such as modifying immune cell activity, imaging glycans, or blocking pathogen binding
  • N-Acetyl-D-mannosamine hasbeen used in preclinical laboratory studies as a treatment for hereditary inclusion body myopathy, a progressive neuromuscular disease via increased sialylation of podocalyxin
  • N-Acetyl-D-mannosamine has been used in laboratory studies to induce IgG sialylation and prevent obesity-induced hypertension in mice following high-fat diet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-94-3
Formule moléculaire C8H17NO7
Poids moléculaire (g/mol) 239.22
Numéro MDL MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
Clé InChI VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetylmannosamine
CID PubChem 11908605
Nom IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-mannosamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline