Learn More
N-acétyl-D-mannosamine monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357606 1 g 1g
11377606 250 mg 250mg
11367606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11167.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071625-31-4
Formule moléculaire C8H17NO7
Poids moléculaire (g/mol) 239.22
Numéro MDL MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
Clé InChI VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetylmannosamine
CID PubChem 11908605
Nom IUPAC N-[2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide hydrate
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Point de fusion ∼130°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 1346524
Poids de la formule 239.24 (221.22 anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre