Learn More
N-acétyl-D-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15450049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450049 100 g 100g
15430049 5 g 5g
15440049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63382.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10172-89-1
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00002664
Clé InChI CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
Synonyme n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
CID PubChem 101184
ChEBI CHEBI:28203
Nom IUPAC Acide (2R)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque
SMILES CC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-phenylalanine
Point de fusion 165°C to 169°C
Couleur Blanc
Beilstein 2213852
Quantité 100 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide