Learn More
N-acétyl-D-phénylalanine, TRC
Code produit 30179233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179233 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1873801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-phenylalanine
CAS 10172-89-1
Formule moléculaire C11H13NO3
Synonyme (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid;
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.0895