Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-sphingosine, 98 %
Code produit 15433289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433289 5 mg 5mg
15443289 1 mg 1mg
15453289 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433289 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60534.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60.
  • Active les phosphatases protéiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3102-57-6
Formule moléculaire C20H39NO3
Synonyme Acétyl-céramide ; C2-Céramide
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60. Active les phosphatases protéiques
Doser 98%
Poids de la formule 341,53g/mol
Point de fusion 77°C à 78°C
Solubilité Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme ou le DMSO à environ 10 mg/ml
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 341.54