Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-sphingosine, 98 %
Descripción
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60.
- Active les phosphatases protéiques
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 10 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60. Active les phosphatases protéiques |
| Doser | 98% |
| Poids de la formule | 341,53g/mol |
| Point de fusion | 77°C à 78°C |
| Solubilité | Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme ou le DMSO à environ 10 mg/ml |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Poudre |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.