Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-alanine, 97+ %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-DL-alanine |
| Point de fusion | 135°C to 139°C |
| Beilstein | 774333 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 131.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |