Learn More
Melford n-acétyl-DL-méthionine
Code produit 30017934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017934 250 g 250g
30017933 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017934 Fournisseur Melford Code fournisseur A10060250.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 115-47-5
  • Formulemoléculaire:C₇H₁₃NO₃S
  • Masse moléculaire : 191,3 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Formule moléculaire C7H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 191.3
Quantité 250 g