Learn More
N-Acetyl-DL-methionine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31032619
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032619 1 kg
31019213 100 g
31016855 25 g
31014982 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31032619 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1429931000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Formule moléculaire C7H13NO3S
Numéro MDL MFCD00008681
Quantité 1 kg
SMILES [H]C(CCSC)(NC(C)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Pourcentage de pureté 98%