Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-méthionine, 99 %
Code produit 11428770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428770 50 g 50g
11434927 250 g 250g
11424927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428770 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21866.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétyl-DL-méthionine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique, réactif biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-47-5
Formule moléculaire C7H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Numéro MDL MFCD00008681
Clé InChI XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
CID PubChem 6180
SMILES CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-methionine
Point de fusion 113°C to 117°C
Beilstein 1725554
Merck Index 14,96
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ethyl acetate.
Nom IUPAC acide 2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 50 g
Poids de la formule 191.25
Pourcentage de pureté 99%