Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-méthionine, 99 %
Description
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-acétyl-DL-méthionine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique, réactif biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-DL-methionine |
| Point de fusion | 113°C to 117°C |
| Beilstein | 1725554 |
| Merck Index | 14,96 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,ethyl acetate. |
| Nom IUPAC | acide 2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 191.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |