Learn More
N-acétyl-DL-méthionine, TRC
Code produit 30350546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC382608500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H13 N O3 S
Quantité 500 mg
Synonyme N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Poids de la formule 191.0616
Pourcentage de pureté >95