Learn More
N-acétyl-DL-méthionine, TRC
Code produit 30353015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353015 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3826082.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H13 N O3 S
Quantité 2.5 g
Synonyme N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Poids de la formule 191.0616
Pourcentage de pureté >95