Learn More
N-acétyl-DL-norvaline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11497066
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497066 1 g 1g
11407076 5 g 5g
11417076 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25389.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7682-15-7
Formule moléculaire C7H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00037269
Clé InChI BSYFPUSAWVWWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-norvaline, ac-dl-nva-oh, acetyl-dl-norvaline, n-acetylnorvaline #, 2-acetamido-pentanoic acid, 2-acetylamino valeric acid, n-alpha-acetyl-dl-norvaline, n-acetyl-2-aminovaleric acid, 2-acetylamino pentanoic acid
CID PubChem 306106
Nom IUPAC acide 2-acétamidopentanoïque
SMILES CCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-norvaline
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%