Learn More
N-acétyl-DL-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489638
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489638 25 g 25g
15499638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63125.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2901-75-9
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.229
Numéro MDL MFCD00063157
Clé InChI CBQJSKKFNMDLON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-phenylalanine, afalanine, n-acetylphenylalanine, ac-dl-phe-oh, n-acetyl-d,l-phenylalanine, afalanina, afalaninum, dl-n-acetyl-3-phenylalanine, afalanine inn, dl-2-acetamido-3-phenylpropionic acid
CID PubChem 2000
ChEBI CHEBI:21626
Nom IUPAC 2-acétamido-3-acide phénylpropanoïque
SMILES CC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-phenylalanine
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre