Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-tryptophane, 98+ %, extra pur
Code produit 10752461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10752461 25 g 25g
10013040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752461 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-32-1
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00005644
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
CID PubChem 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nom IUPAC Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-tryptophan
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 206.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 246.27
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline fine