Learn More
N-acétyl-DL-tryptophane, 98+ %, extra pur, Acros Organics
Code produit 15295978 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15295978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15295978 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227150010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-tryptophan
CAS 87-32-1
Point de fusion 204.0°C to 206.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentic
Formule moléculaire C13H14N2O3
Numéro MDL MFCD00005644
Quantité 1 kg
Synonyme n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
CID PubChem 2002
ChEBI CHEBI:70976
Poids de la formule 246.27
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Extra pur