Learn More
N-acétyl-DL-tryptophane, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11348459 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348459 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11348459 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210014280
Le N-acétyl-DL-tryptophane est utilisé comme stabilisateur dans la fraction normale d’albumine sérique et de protéine plasmatique des produits thérapeutiques dérivés du sang humain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-32-1
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00005644
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
CID PubChem 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nom IUPAC Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-acetyl-DL-tryptophan
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99%
Quantité 100 g
Poids de la formule 246.3
Forme physique Poudre