Learn More
N-acétyl-DL-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478187
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478187 25 g 25g
11488187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17562.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
N-Acetyl-DL-tryptophan is produced via chemical synthesis using the standard amino acid, tryptophan. It can be used in downstream applications of biopharmaceutical production as a transfer agent or stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-acétyl-DL-tryptophane est produit par synthèse chimique à l’aide de l’acide aminé standard, le tryptophane. Il peut être utilisé dans les applications en aval de la production biopharmaceutique comme agent de transfert ou stabilisateur.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium 1N, l’eau et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-32-1
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00005644
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
CID PubChem 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nom IUPAC Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-tryptophan
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Beilstein 89478
Informations sur la solubilité Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol.
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.27
Pourcentage de pureté 99%