Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-alanine, 96 %
Code produit 11332637
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332637 1 g 1g
11342637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332637 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L11811.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-69-8 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-69-8
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.131
Numéro MDL MFCD00063132
Clé InChI KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Synonyme n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
CID PubChem 88064
ChEBI CHEBI:40992
Nom IUPAC Acide (2S)-2-acétamidopropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-alanine
Point de fusion 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Rotation optique −64° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 96%