Learn More
N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3, TRC
Code produit 30179569
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179569 10 mg 10mg
30179433 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179569 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16860810MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 284665-15-2
Formule moléculaire C6 D3 H6 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 178.158
Synonyme L-Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (9CI), (2S)-2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-D3 acid
Nom IUPAC (2S)-2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
Poids de la formule 178.067