Learn More
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Code produit 16435586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16435586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16435586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113524
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H9NO5
Informations sur la solubilité H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 175.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 175.14
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism