Learn More
N-Acétyl-L-Aspartique, TRC
Code produit 30008779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008779 5 g 5g
30137335 25 g 25g
30136962 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1686055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 997-55-7
Formule moléculaire C6H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 175.14
Synonyme Acetyl-L-aspartic Acid, Acetylaspartic Acid, L-N-Acetylaspartic Acid, N-Acetyl-L-aspartic Acid, N- Acetyl-S-aspartic Acid, N-Acetylaspartic Acid
Nom IUPAC (2S)-2-acide acétamidobutanedioïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-aspartic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.0481
Pourcentage de pureté >95%