Learn More
N-Acétyl-L-carnosine, TRC
Code produit 30136428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136428 10 g 10g
17997654 100 mg 100mg
17977854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17201510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56353-15-2
Formule moléculaire C11 H16 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.27
Nom IUPAC (2S)-2-(3-acétamidopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)acide propanoïque
SMILES CC(=O)NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-carnosine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(16)13-3-2-10(17)15-9(11(18)19)4-8-5-12-6-14-8/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Poids de la formule 268.1172