Learn More
Melford n-acétyl-L-cystéine
Code produit 30017932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017932 500 g 500g
30017931 50 g 50g
30017930 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30017932 Fournisseur Melford Code fournisseur A10040500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Augmente les réserves cellulaires de piégeurs de radicaux libres.
Augmentation des groupes cellulaires de suppresseur de rayonnement libre.
Augmente les réserves cellulaires de piégeurs de radicaux libres. Prévient la mort apoptotique des cellules neuronales. Induit l'apoptose dans les cellules musculaires lisses humaines et de rat. Sans pyrogènes.
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Formule moléculaire C5H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 163.2
Quantité 500 g