Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-acetyl-L-cysteine |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | >96% |
| Densité | 1,295 g/cm3 (L) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 163.2 |
| Pourcentage de pureté | >96% |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |