Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, 98 %
Code produit 10162970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10162970 25 g Flacon en verre 25g
10521221 50 g Flacon en verre 50g
10521974 250 g Flacon en verre 250g
10475365 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10162970 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 160280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.90€
    51.65€ / 25g
    Économisez 8.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-91-1
Formule moléculaire C5H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 163.19
Numéro MDL MFCD00004880
Clé InChI PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonyme n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
CID PubChem 12035
ChEBI CHEBI:28939
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-cysteine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.5% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Quantité 25 g
Merck Index 15, 83
Rotation spécifique + 5.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 163.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline