Learn More
Ester allylique de N-acétyl-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester |
| CAS | 145452-04-6 |
| Formule moléculaire | C8 H13 N O3 S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-12-8(11)7(5-13)9-6(2)10/h3,7,13H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)OCC=C |
| Nom IUPAC | prop-2-enyl (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.26 |
| Poids de la formule | 203.0616 |