Learn More
N-acétyl-L-cystéine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-cysteine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 163.0303 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |