Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-leucine, 99 %
Code produit 10235961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10235961 5 g Flacon en verre 5g
10377181 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235961 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 347010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1188-21-2 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188-21-2
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00065131
Clé InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonyme n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
CID PubChem 70912
ChEBI CHEBI:17786
Nom IUPAC Acide(2S)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-leucine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Quantité 5 g
Rotation spécifique − 24.50
Informations sur la solubilité (5% in ethanol) Clear colorless
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline