Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-leucine, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-leucine |
| Point de fusion | 177°C to 179°C |
| Beilstein | 1724849 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 173.21 |
| Rotation optique | −23° (c=5 in Ethanol) |
| Pourcentage de pureté | 99% |