Learn More
N-acétyl-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15296018 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15296018
Marque: Thermo Scientific Acros 451650050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218-34-4
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00065976
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
CID PubChem 700653
ChEBI CHEBI:74640
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tryptophan
Point de fusion 186.0°C to 192.0°C
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.23
Pourcentage de pureté 97%