Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-alanine, 99 %
Code produit 11443547
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443547 10 g 10g
11453547 50 g 50g
11463547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443547 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17307.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétyl-L-tyrosine est impliquée dans la production des catécholamines. Elle peut être utilisée comme composant des milieux de culture cellulaire dans la biofabrication commerciale de protéines recombinantes et anticorps monoclonaux thérapeutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 mg/ml) et dans l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-55-3
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Numéro MDL MFCD00037190
Clé InChI CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonyme n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
CID PubChem 68310
ChEBI CHEBI:21563
Nom IUPAC Acide (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tyrosine
Point de fusion 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Informations sur la solubilité Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Quantité 10 g
Poids de la formule 223.23
Rotation optique +58° (c=5 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 99%