Learn More
N-acétyl-L-tyrosine éthyl ester monohydraté, 99 %
Code produit 10336020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336020 1 g Flacon en verre 1g
10785161 10 g Flacon en verre 10g
10761355 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10336020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269,30 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36546-50-6
Formule moléculaire C13H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 269.30
Numéro MDL MFCD00149093
Clé InChI YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonyme n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
CID PubChem 2723594
Nom IUPAC hydrate d’éthyle (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoate
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 81°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 23
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in ethanol
Poids de la formule 269.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement