Learn More
N-Acétyl-N’-phénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497097 25 g 25g
11407107 100 g 100g
11417107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14446.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 114-83-0 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114-83-0
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD00008672
Clé InChI UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-2-phenylhydrazine, hydracetin, acetylphenylhydrazine, pyrodin, pyrodine, acetic acid, 2-phenylhydrazide, n-acetyl-n'-phenylhydrazine, n'-phenylacethydrazide, acetic acid phenylhydrazone, n 1-acetylphenylhydrazine
CID PubChem 8247
Nom IUPAC N’-phénylacétohydrazide
SMILES CC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 742880
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%