Learn More
N-acétyl-N'-phénylurée, TRC
Code produit 30325925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1923051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylureidoacetic Acid
CAS 102-03-4
Formule moléculaire C9 H10 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme N-Acetyl-N'-phenylurea, Urea, 1-acetyl-3-phenyl- (7CI,8CI), N-[(Phenylamino)carbonyl]acetamide, 1-Acetyl-3-phenylurea, N-Acetyl-N'-phenylurea, NSC 60262, Phenylureidoacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2O2/c1-7(12)10-9(13)11-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMILES CC(=O)NC(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC N-(phénylcarbamoyl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 178.188
Poids de la formule 178.074