Learn More
N-acétyl-N-tert-butoxycarbonyl sérotonine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl Serotonin |
| CAS | 1329837-64-0 |
| Formule moléculaire | C17H22N2O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-tert-Butoxycarbonyl-normelatonin, N-tert-Butoxycarbonyl-O-demethylmelatonin, N-[2-(N-tert-Butoxycarbonyl-5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-tert-Butoxycarbonyl-5-hydroxymelatonin, [1-(N-tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-acetamidoethyl)-5-hydroxy]indole |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H22N2O4/c1-11(20)18-8-7-12-10-19(16(22)23-17(2,3)4)15-6-5-13(21)9-14(12)15/h5-6,9-10,21H,7-8H2,1-4H3,(H,18,20) |
| SMILES | CC(=O)NCCc1cn(C(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(O)cc12 |
| Nom IUPAC | tert-butyl 3-(2-acétamidoéthyl)-5-hydroxyindole-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.37 |
| Poids de la formule | 318.158 |