Learn More
N-acétyl-S-(2,5-diméthylbenzène)-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine |
| CAS | 581076-70-2 |
| Formule moléculaire | C13 H17 N O3 S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,5-DPMA |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-9(2)12(6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(C)ccc1C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2R)-2-acétamido-3-(2,5-diméthylphényl)sulfonylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.34 |
| Poids de la formule | 267.0929 |