Learn More
N-acétyl-S-(3-hydroxypropyl-1-méthyl)-L-cystéine, TRC
Code produit 30323511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323511 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17841050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine
CAS 100496-03-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9H17NO4S
Quantité 50 mg
Synonyme (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 235.3
Poids de la formule 235.0878
Pourcentage de pureté >95