Learn More
N-acétyl-S-benzyl-L-cystéine, TRC
Code produit 30133160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133160 25 mg 25mg
17973025 10 mg 10mg
17993955 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133160 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16842825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19542-77-9
Formule moléculaire C12 H15 N O3 S
Synonyme Alanine, N-acétyl-3-(benzylthio)-, L-(8CI) ∣N-acétyl-S-(phénylméthyl)-L-cystéine∣(R)-2-Acétamido-3-(benzylthio)acide∣propanoïque Acide∣benzylmercapturique N-Acétyl-S-benzyl-L-cystéine∣N-Acétyl-S-benzylcystéine∣S-Benzyl-(R)-mercapturique S-Benzyl-N-acétyl-L-cystéine∣ ∣S-Benzyl-N-acétylcystéine
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 253.32
Type de produit Autre
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 25 mg
Nom chimique ou matériau N-acétyl-S-benzyl-L-cystéine