Learn More
N-acétyl-S-(carbamoyléthyl)-L-cystéine-d3, TRC
Code produit 30328143
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328143 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1718725MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine-d3
CAS 1795786-57-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8H11D3N2O4S
Quantité 5 mg
Synonyme N-(Acetyl-d3)-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, AAMA-d3
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D3
SMILES NC(CCSC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=O
Nom IUPAC (2R)-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfacyl-2-[(2,2,2-trideutéroacétyl)amino]acide
Poids moléculaire (g/mol) 237.29
Poids de la formule 237.0863
Pourcentage de pureté >95