Learn More
N-acétyl-S-(carbamoyléthyl)-L-cystéine-d3, TRC
Code produit 30311760
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311760 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30311760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17187250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine-d3
CAS 1795786-57-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8H11D3N2O4S
Quantité 50 mg
Synonyme N-(Acetyl-d3)-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, AAMA-d3
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D3
SMILES NC(CCSC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=O
Nom IUPAC (2R)-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfacyl-2-[(2,2,2-trideutéroacétyl)amino]acide
Poids moléculaire (g/mol) 237.29
Poids de la formule 237.0863
Pourcentage de pureté >95