Learn More
N-acétyl-S-éthyl-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine |
| CAS | 31386-36-4 |
| Formule moléculaire | C7H13NO3S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-12-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | [acide 2R] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.24 |
| Poids de la formule | 191.0616 |