Learn More
N-acétyl-S-méthyl-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine |
| CAS | 16637-59-5 |
| Formule moléculaire | C6 H11 N O3 S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-acétamido-3-méthylsulfafénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.22 |
| Poids de la formule | 177.046 |