Learn More
N-acétylsulfaméhazine, TRC
Code produit 30132814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132814 25 mg 25mg
17913535 5 mg 5mg
17914875 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18785025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-90-3
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 320.37
Synonyme N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
Nom IUPAC N-[4-[(4,6-diméthylpyrimidine-2-yl)sulfamoyl]phényl]acétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl Sulfamethazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Poids de la formule 320.0943
Pourcentage de pureté >95%