Learn More
N-acétyl sulfaméthoxazole-d4 (majoritaire), TRC
Code produit 30313250
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313250 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313250 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA187886100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylsulfamethoxazole D4
CAS 1215530-54-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H4 H9 N3 O4 S
Quantité 100 mg
Synonyme Acetylsulfamethoxazole D4
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Nom IUPAC N-[2,3,5,6-tétradeutéro-4-[(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfmoyl]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 299.34
Poids de la formule 299.0878
Pourcentage de pureté >95