Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-méthylcoumarine
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un substrat fluorogénique pour la caspase 1 |
| Formule moléculaire | C35H41N5O12 |
| Poids de la formule | 723,72 |
| Synonyme | Ac-YEVD-AMC ; substrat 1M fluorogénique Caspase 1 (ICE) |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Type de produit | N-Acétyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-méthylcoumarine |
| Forme | Poudre |