Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473797 25 g
11483797 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18257.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1888-91-1
Formule moléculaire C8H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.20
Numéro MDL MFCD00003262
Clé InChI QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
CID PubChem 15904
Nom IUPAC 1-acétylazépane-2-one
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylcaprolactam
Densité 1.094
Point d’ébullition 124°C (12 mmHg)
Point d’éclair 122°C (252°F)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 25 g
Beilstein 119598
Poids de la formule 155.2
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acetylcaprolactam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylcaprolactam