Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Acetylcaprolactam |
| Densité | 1.094 |
| Point d’ébullition | 124°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 122°C (252°F) |
| Indice de réfraction | 1.489 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 119598 |
| Poids de la formule | 155.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |