Learn More
N-Acétyléthanolamine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375229
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375229 500 g 500g
11365229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18638.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It finds its uses as antistatic agent, foam boosting agent, hair conditioning humectant, skin conditioning surfactant and viscosity controlling agent in cosmetics industry. It is a non-tacky glycerine alternative for use in skin and hair care. It has humectant and lubricant properties for use in shampoos, treatment products and hair conditioners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve ses utilisations comme agent antistatique, agent renforçateur de mousse, humectant de traitement capillaire, surfactant de conditionnement de la peau et agent de contrôle de la viscosité dans l’industrie cosmétique. Il s’agit d’une alternative de glycérine non collante pour une utilisation dans les soins de la peau et des cheveux. Ses propriétés humectantes et lubrifiantes permettent à cet élément d’être utilisé dans les shampooings, les produits de traitement et les agents de traitement capillaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 1e +006 mg/l à 25°C (est), soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-26-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00002836
Clé InChI PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
CID PubChem 8880
ChEBI CHEBI:74687
Nom IUPAC N-(2hydroxyméthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylethanolamine
Densité 1.12
Point d’ébullition 151°C to 155°C (5 mmHg)
Point d’éclair 177°C (351°F)
Formule linéaire CH3CONHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.472
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,1e+006mg/L @ 25°C (est),soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥90%